1.00869
Entellan™ new for cover slipper
for microscopy
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Limite di esplosione
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n/D 1.490-1.500
Viscosità
500-600 mPa.s(20 °C)
P. eboll.
137-143 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 23 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Risultati analitici
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosity (20 °C): 500 - 600 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C