Documenti
1.00221
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
product name
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Sodium hydroxide solution 10 mol/L CIP is suitable for cleaning in place use in pharmaceutical processes.
Risultati analitici
Assay (acidimetric,NaOH)
9.8 - 10.2 mol/l29.5 - 30.7 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.5 %Chloride (Cl)≤ 0.006 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %Silicate (SiO₂)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.003 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Al (Aluminium)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.001 %
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1