09-101
Anti-cGMP (cyclic GMP) Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Guanosine 3′, 5′-cyclic monophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKG1(5592)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1