07-1224
Anti-PP6C Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
H.sapiens mRNA for protein phosphatase 6, Serine/threonine-protein phosphatase 6, Protein phosphatase 6, catalytic subunit, Serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP6C(5537)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP6 Polyclonal Antibody:
Human Testis
PP6 staining of round spermatids in normal human
testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0.
Antibody was diluted 1:100, using IHC-Select
detection with HRP-DAB.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP6C on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Jurkat Cell Lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2