07-1401-AF488
Anti-GLUT-1 Antibody, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A1(6513)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-1401) is shown to be suitable also for ELISA, Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
07-1401-AF488 | 4055977296501 |