Key Documents
C-275
Supelco
Cannabidivarinic Acid-D5 (CBDVA-D5) solution
new
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21D5O4
Peso molecolare:
335.45
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup