870012P
Avanti
18:1 MPB PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (870012P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870012P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870012P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=O)C2=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C55H89N2O11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-54(61)65-46-50(68-55(62)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-67-69(63,64)66-45-44-56-51(58)35-33-34-48-38-40-49(41-39-48)57-52(59)42-43-53(57)60;/h17-20,38-43,50H,3-16,21-37,44-47H2,1-2H3,(H,56,58)(H,63,64);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t50-;/m1./s1
IILKDCDPRGFBSN-VCRVZWGWSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento