860663P
Avanti
Sphingosine (d22:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-Sphingosine (C22 base)
About This Item
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCC
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available