Key Documents
860366P
Avanti
18:0 PC-d74
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H14NO8PD74
Numero CAS:
Peso molecolare:
864.60
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860366P-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Descrizione generale
18:0 PC-d74 is a deuterated compound of phosphorylcholine. Phosphorylcholine is present in several microbes. It is a small zwitter ionic amino alcohol.
Applicazioni
18:0 PC-d74 has been used as a component of the lipid bilayer for sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFG-VS) studies.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860366P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Observing Peptide-Induced Lipid Accumulation in a Single-Component Zwitterionic Lipid Bilayer
Streptococcus Pneumoniae: molecular mechanisms of host-pathogen interactions, 119(51), 28523-28529 (2015)