Key Documents
850726P
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PE
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9E)/18:1(9E))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.03
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850726P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850726P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850726P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC