Documenti
W362320
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone
≥96%, natural (US), FG
Sinonimo/i:
Ethyl furanone, Homofuraneol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero FEMA:
3623
Classificazione EC (Enzyme Commission):
248-513-0
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.084
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
≥96%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
berry; wine-like
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup