W277207
Nerolidol
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
About This Item
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
114 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; woody
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Applicazioni
- Effects of Six Natural Compounds and Their Derivatives on the Control of Coccidiosis in Chickens.: This article discusses the use of natural compounds including nerolidol for controlling coccidiosis in poultry, indicating its applications in veterinary biochemistry and animal health (Hou et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter