Key Documents
T265187
(3R)-4,4-DIMETHYL-2-OXOTETRAHYDRO-3-FURANYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H16O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.333
Numero MDL:
Altre note