Documenti fondamentali
SLW1138/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
delong neck, flask working volume (2800 mL)
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1138/10
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiali
Delong borosilicate glass flask
Pyrex flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
baffled, 3 indents
delong neck
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1138/10
Altezza
230 mm
Diam. est. corpo
210 mm
Volume d’esercizio
(2800 mL)
D.E. collo
38 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1138/10-2EA4061832436630