Key Documents
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26N3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.33
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3