Key Documents
S196568
1-BU-3,3-DI-ME-2-(1,3,3-TRIMETHYL-INDOL-YLIDENEMETHYL)-3H-INDOLIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H33ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.017
Numero MDL:
Altre note