Key Documents
L443778
4-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-5-METHYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H13N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.31
Numero MDL:
Altre note