Key Documents
L223212
2-AMINO-1-(3-CYANO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIEN-2-YL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H23FN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.562
Numero MDL:
Altre note