Key Documents
L214043
8-(1-AZEPANYL)-3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.488
Numero MDL:
Altre note