GF82996778
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607955
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-967-78
Lunghezza
100 mm
Diametro
32 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3