GF68780627
Gadolinium
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
GD000235
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-806-27
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.05 mm
P. eboll.
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3