Key Documents
GF67920734
Molybdenum
crucible, cylindrical, outside diameter 47mm, length 1 pcs
Sinonimo/i:
MO008625
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41122203
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-207-34
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N