GF65381160
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-811-60
Misura × spessore
150x150 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3