GF61543223
Copper
powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CU006024
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 615-432-23
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
50 (micron)
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2