GF49275074
Zirconium
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR005130
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 492-750-74
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.25 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials