GF49034022
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 10 m, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR005143
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-340-22
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
10 m
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N