GF35921954
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Sinonimo/i:
OX336310
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 359-219-54
Peso
1000 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm