GF33901792
Lead
foil, 20m coil, thickness 0.12mm, coil width 25.4mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB000312
About This Item
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-017-92
Resistività
20.65 μΩ-cm
Lungh. × spess. × largh.
20 m × 0.12 mm × 25.4 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney