GF29858079
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
CY267945
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-580-79
Lunghezza
200 mm
Diametro
28 mm