GF26072849
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 500 mm
Sinonimo/i:
SI615910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 260-728-49
Misura
500 mm
Diametro
0.1 mm