Key Documents
GF18353606
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205040
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 183-536-06
Lunghezza
5 m
Diametro
0.125 mm