GF09631043
Erbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Erbium, ER000200
About This Item
Saggio
≥99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 096-310-43
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3