Key Documents
GF07846511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 10 m, coil width 50.8 mm
Sinonimo/i:
CO810220
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 078-465-11
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
50.8 mm
Spessore
0.018 mm