Documenti
GF04833738
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinonimo/i:
MG006011
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 048-337-38
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Zinc powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
Zinc