GF01754366
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 200 g, condition isotactic
Sinonimo/i:
PP306315
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-543-66
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)