CLS70875
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 5.0 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7087
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7087-5
Graduazione e accuratezza
0-4.9 mL, accuracy: 0.1 mL
Campo di misura del volume
5.0 mL
D.E. × lungh.
8 mm × 350 mm
Capacità
5.0 mL
Misura puntale
, Wide