Key Documents
ADE001444
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4IN5
Peso molecolare:
261.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Nc1ncnc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(7)8-1-9-5(2)11-10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
HQAIUXZORKJOJY-UHFFFAOYSA-N