A21401
4-Acetylpyridine
97%
Sinonimo/i:
Methyl 4-pyridyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter