926132
(R,R)-Ms-DENEB™
Sinonimo/i:
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
(R,R)-Ms-DENEB™ is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Confezionamento
Package under a dry inert gas.
Note legali
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3