925446
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Sinonimo/i:
Vinyl-TT
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
110-112 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3