Key Documents
763950
Sigma-Aldrich
Fluoromalonaldehyde sodium salt
97%
Sinonimo/i:
Sodium 2-fluoropropanedial
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Na+].F[C-](C=O)C=O
InChI
1S/C3H2FO2.Na/c4-3(1-5)2-6;/h1-2H;/q-1;+1
ZBJPJSAIIONIIU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3