Key Documents
678279
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline-13C6
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Bromobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-62 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WDFQBORIUYODSI-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves