Documenti
673374
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol]
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(1-piperidinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H60N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.93
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-78 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(CN2CCCCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCCCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C40H60N4O2/c1-39(2,3)33-21-29(37(45)31(23-33)27-43-17-11-7-12-18-43)25-41-35-15-9-10-16-36(35)42-26-30-22-34(40(4,5)6)24-32(38(30)46)28-44-19-13-8-14-20-44/h21-26,35-36,45-46H,7-20,27-28H2,1-6H3/b41-25+,42-26+/t35-,36-/m1/s1
QWZFCHMBYWXSLV-RUMICSQKSA-N
Applicazioni
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol] can be used to prepare the piperidine salen-titanium metal complex, which is applicable as a catalyst in the alkylations of α-ketoesters using dialkylzinc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Development of bifunctional salen catalysts: Rapid, chemoselective alkylations of α-ketoesters
DiMauro EF and Kozlowski MC
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12668-12669 (2002)