Documenti fondamentali
673331
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-(–)-1,2-Cyclohexandiylbis((E)-(nitrilomethylidyne))]bis[4-(tert-butyl(-6-(morpholinylmethyl)phenol]
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H56N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-140 °C
Gruppo funzionale
ether
imine
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(CN2CCOCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCOCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C38H56N4O4/c1-37(2,3)31-19-27(35(43)29(21-31)25-41-11-15-45-16-12-41)23-39-33-9-7-8-10-34(33)40-24-28-20-32(38(4,5)6)22-30(36(28)44)26-42-13-17-46-18-14-42/h19-24,33-34,43-44H,7-18,25-26H2,1-6H3/b39-23+,40-24+/t33-,34-/m1/s1
ZSDPYCVORQDIHQ-DSANSEMASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)