Key Documents
656860
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5-acid
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
HOOCCD2CD(OH)CD2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3