Key Documents
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Decanedioic acid-C-d16
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CD2)8CO2H
Peso molecolare:
218.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
294.5 °C (lit.)
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1