Key Documents
606405
Sigma-Aldrich
Acetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
1-(phenyl-13C6)-ethanone
About This Item
Formula condensata:
13C6H5COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
KWOLFJPFCHCOCG-OLGKHRKTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup