604798
L-Isoleucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1