516767
5-Bromo-2-chloroanisole
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. eboll.
240-245 °C/748 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-28 °C (lit.)
Densità
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup