Key Documents
496952
Sigma-Aldrich
2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Sinonimo/i:
2-(N -Butylcarbamoyloxy)ethyl acrylate, 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
Livello qualitativo
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Well-Tunable, 3D-printable, and Fast Autonomous Self-Healing Elastomers: This study discusses the use of 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate monomer, which was purified to remove inhibitors through a basic Al2O3 column. The monomer′s properties contribute to developing self-healing elastomers (B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier). Read more.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter